2-(3-Trifluoromethyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC404535-1G
APOSPC404535-1GEA
433
EUR
APOSPC404535-1G
2-(3-Trifluoromethyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
2-(3-Trifluoromethyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₆F₃N·ClH Molecular Weight: 279,729 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669732 CAS-Nummer: 782504-66-9 |