2-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC404536-1G
APOSPC404536-1GEA
433
EUR
APOSPC404536-1G
2-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine
2-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine
Formel:
C₁₂H₁₆FN Molecular Weight: 193,261 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663624 CAS-Nummer: 67157-30-6 |