(4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC404537-1G
APOSPC404537-1GEA
441
EUR
APOSPC404537-1G
(4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanol
(4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanol
Formel:
C₁₂H₁₆FNO Molecular Weight: 209,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06809667 CAS-Nummer: 54924-33-3 |