1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC404538-1G
PC404538-250MG
APOSPC404538-1GEA
0
EUR
APOSPC404538-1G
APOSPC404538-250MG
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉F₃O₃ Schmelzpunkt: 104…105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11037007 CAS-Nummer: 936727-93-4 |