(1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC404541-1G
APOSPC404541-1GEA
401
EUR
APOSPC404541-1G
(1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
(1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₂F₃NO·ClH Molecular Weight: 267,675 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13619673 CAS-Nummer: 1209685-75-5 |