(1-(4-Fluorophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC404542-1G
APOSPC404542-1GEA
401
EUR
APOSPC404542-1G
(1-(4-Fluorophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
(1-(4-Fluorophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₂FN·ClH Molecular Weight: 201,668 g/mol Schmelzpunkt: 192…198 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864782 CAS-Nummer: 1209726-03-3 |