(R*,R*)-(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-piperidin-2-yl-methanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinyl][(2R)-2-piperidinyl]methanol hydrochloride
PC404547-250MG
APOSPC404547-250MGEA 48 EUR
APOSPC404547-250MG
(R*,R*)-(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-piperidin-2-yl-methanol hydrochloride
(R*,R*)-(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-piperidin-2-yl-methanol hydrochloride
Formel: C₁₇H₁₆F₆N₂O·ClH
Molecular Weight: 414,773 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437514
CAS-Nummer: 58560-52-4