(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC404548-1G
APOSPC404548-1GEA
325
EUR
APOSPC404548-1G
(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanol
(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanol
Formel:
C₁₇H₁₀F₆N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863552 CAS-Nummer: 68496-04-8 |