6-(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ylmethyl)-pyridin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC404549-1G
APOSPC404549-1GEA
451
EUR
APOSPC404549-1G
6-(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ylmethyl)-pyridin-3-ol
6-(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ylmethyl)-pyridin-3-ol
Formel:
C₁₇H₁₀F₆N₂O Molecular Weight: 372,265 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863553 CAS-Nummer: 955315-33-0 |