2,8-Bis(trifluoromethyl)-2'-(2-pyridyl)-4-quinolineacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC404550-1G
APOSPC404550-1GEA
375
EUR
APOSPC404550-1G
2,8-Bis(trifluoromethyl)-2'-(2-pyridyl)-4-quinolineacetonitrile
2,8-Bis(trifluoromethyl)-2'-(2-pyridyl)-4-quinolineacetonitrile
Formel:
C₁₈H₉F₆N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08437551 CAS-Nummer: 83012-12-8 |