4-Hydrazino 8-trifluoromethyl-quinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC404552-1G
APOSPC404552-1GEA
335
EUR
APOSPC404552-1G
4-Hydrazino 8-trifluoromethyl-quinoline hydrochloride
4-Hydrazino 8-trifluoromethyl-quinoline hydrochloride
Formel:
C₁₀H₈F₃N₃·ClH Molecular Weight: 263,647 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10703330 CAS-Nummer: 1171001-63-0 |