2-Chlor-3-(chlormethyl)-6-fluorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC404554-1G
APOSPC404554-1GEA
393
EUR
APOSPC404554-1G
2-Chlor-3-(chlormethyl)-6-fluorchinolin
2-Chloro-3-(chloromethyl)-6-fluoroquinoline
Formel:
C₁₀H₆Cl₂FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
948291-04-1 |