2-Chlor-3-(chlormethyl)-7-fluorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC404555-1G
APOSPC404555-1GEA 409 EUR
APOSPC404555-1G
2-Chlor-3-(chlormethyl)-7-fluorchinolin
2-Chloro-3-(chloromethyl)-7-fluoroquinoline
Formel: C₁₀H₆Cl₂FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 948291-38-1