7-Fluor-2-methylchinolin-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC404564-1G
APOSPC404564-1GEA
383
EUR
APOSPC404564-1G
7-Fluor-2-methylchinolin-3-carbonsäure
7-Fluor-2-methylchinolin-3-carbonsäure
Formel:
C₁₁H₈FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06254735 CAS-Nummer: 879361-44-1 |