6-Fluoro-2-hydroxy-3-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404565-1G
APOSPC404565-1GEA
368
EUR
APOSPC404565-1G
6-Fluoro-2-hydroxy-3-phenylquinoline
6-Fluoro-2-hydroxy-3-phenylquinoline
Formel:
C₁₅H₁₀FNO Molecular Weight: 239,244 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09997959 CAS-Nummer: 1031928-37-6 |