2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-vinylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC404566-1G
APOSPC404566-1GEA
525
EUR
APOSPC404566-1G
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-vinylquinoline
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-vinylquinoline
Formel:
C₁₃H₇F₆N Molecular Weight: 291,192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10703428 CAS-Nummer: 1031928-53-6 |