4-Brom-6-fluorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC404567-1G
APOSPC404567-1GEA 68.3 EUR
APOSPC404567-1G
4-Brom-6-fluorchinolin
4-Bromo-6-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅BrFN
Molecular Weight: 226,0500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09261094
CAS-Nummer: 661463-17-8