4-Bromo-6-trifluoromethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404569-1G
APOSPC404569-1GEA
69.6
EUR
APOSPC404569-1G
4-Bromo-6-trifluoromethylquinoline
4-Bromo-6-trifluoromethylquinoline
Formel:
C₁₀H₅BrF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505113 CAS-Nummer: 1070879-32-1 |