4-Bromo-7-trifluoromethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoline
PC404570-1G
APOSPC404570-1GEA 565 EUR
APOSPC404570-1G
4-Bromo-7-trifluoromethylquinoline
4-Bromo-7-trifluoromethylquinoline
Formel: C₁₀H₅BrF₃N
Molecular Weight: 276,053 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08063192
CAS-Nummer: 89446-67-3