4-Bromo-8-trifluoromethylquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinoline
PC404571-1G
APOSPC404571-1GEA
139
EUR
APOSPC404571-1G
4-Bromo-8-trifluoromethylquinoline 95%
4-Bromo-8-trifluoromethylquinoline
Formel:
C₁₀H₅BrF₃N Molecular Weight: 276,053 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08063211 CAS-Nummer: 260973-10-2 |