4-Bromo-2-methyl-8-trifluoromethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404573-1G
APOSPC404573-1GEA
375
EUR
APOSPC404573-1G
4-Bromo-2-methyl-8-trifluoromethylquinoline
4-Bromo-2-methyl-8-trifluoromethylquinoline
Formel:
C₁₁H₇BrF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505142 CAS-Nummer: 1070879-58-1 |