5,8-Difluor-4-chinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline
PC404576-1G
APOSPC404576-1GEA
139
EUR
APOSPC404576-1G
5,8-Difluor-4-chinolinol
5,8-Difluor-4-chinolinol
Formel:
C₉H₅F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
874781-10-9 |