7,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404577-1G
APOSPC404577-1GEA
351
EUR
APOSPC404577-1G
7,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline
7,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline
Formel:
C₉H₅F₂NO Molecular Weight: 181,139 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11870786 CAS-Nummer: 1142193-11-0 |