4-Amino-6-trifluoromethoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404578-1G
APOSPC404578-1GEA
451
EUR
APOSPC404578-1G
4-Amino-6-trifluoromethoxyquinoline
4-Amino-6-trifluoromethoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O Molecular Weight: 228,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059369 CAS-Nummer: 874880-25-8 |