4-Chloro-7,8-difluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404583-1G
APOSPC404583-1GEA
475
EUR
APOSPC404583-1G
4-Chloro-7,8-difluoroquinoline
4-Chloro-7,8-difluoroquinoline
Formel:
C₉H₄ClF₂N Molecular Weight: 199,585 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12674973 CAS-Nummer: 1189105-64-3 |