4-Amino-7,8-difluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404585-1G
APOSPC404585-1GEA
540
EUR
APOSPC404585-1G
4-Amino-7,8-difluoroquinoline
4-Amino-7,8-difluoroquinoline
Formel:
C₉H₆F₂N₂ Molecular Weight: 180.154 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12674976 CAS-Nummer: 1189107-49-0 |