4-Bromo-2-methyl-6-trifluoromethoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404586-1G
APOSPC404586-1GEA 607 EUR
APOSPC404586-1G
4-Bromo-2-methyl-6-trifluoromethoxyquinoline
4-Bromo-2-methyl-6-trifluoromethoxyquinoline
Formel: C₁₁H₇BrF₃NO
Molecular Weight: 306,079 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12675022
CAS-Nummer: 1189107-42-3