5,7-Difluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5,7-Difluoro-4-hydroxy-2-methyl-quinoline
PC404587-1G
APOSPC404587-1GEA
223
EUR
APOSPC404587-1G
5,7-Difluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
5,7-Difluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇F₂NO Molecular Weight: 195,165 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11501289 CAS-Nummer: 288151-40-6 |