4-Chloro-5,7-difluoro-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404588-1G
APOSPC404588-1GEA
383
EUR
APOSPC404588-1G
4-Chloro-5,7-difluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-5,7-difluoro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₆ClF₂N Molecular Weight: 213,611 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11501279 CAS-Nummer: 288151-41-7 |