3-Bromo-4-hydroxy-6-trifluoromethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404592-1G
APOSPC404592-1GEA
556
EUR
APOSPC404592-1G
3-Bromo-4-hydroxy-6-trifluoromethylquinoline
3-Bromo-4-hydroxy-6-trifluoromethylquinoline
Formel:
C₁₀H₅BrF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192876 CAS-Nummer: 1065087-84-4 |