4-Hydroxy-7-trifluoromethoxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC404593-1G
APOSPC404593-1GEA
525
EUR
APOSPC404593-1G
4-Hydroxy-7-trifluoromethoxyquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxy-7-trifluoromethoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₆F₃NO₄ Molecular Weight: 273,165 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192937 CAS-Nummer: 53985-74-3 |