3-Brom-4-chlor-6-fluorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC404594-1G
APOSPC404594-1GEA
482
EUR
APOSPC404594-1G
3-Brom-4-chlor-6-fluorchinolin
3-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₄BrClFN Molecular Weight: 260,4900 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192958 CAS-Nummer: 1204810-93-4 |