3,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC404595-1G
APOSPC404595-1GEA
393
EUR
APOSPC404595-1G
3,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
3,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₄Cl₂FN Molecular Weight: 216,039 g/mol Schmelzpunkt: 80…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192959 CAS-Nummer: 1204810-46-7 |