3,4-Dichloro-7-fluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404597-1G
APOSPC404597-1GEA
491
EUR
APOSPC404597-1G
3,4-Dichloro-7-fluoroquinoline
3,4-Dichloro-7-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₄Cl₂FN Molecular Weight: 216,039 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192961 CAS-Nummer: 1204810-51-4 |