3,4-Dichloro-8-fluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC404598-1G
APOSPC404598-1GEA
393
EUR
APOSPC404598-1G
3,4-Dichloro-8-fluoroquinoline
3,4-Dichloro-8-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₄Cl₂FN Molecular Weight: 216,039 g/mol Schmelzpunkt: 107…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192963 CAS-Nummer: 1204811-28-8 |