3-Bromo-4-chloro-6-trifluoromethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC404599-1G
APOSPC404599-1GEA
74.1
EUR
APOSPC404599-1G
3-Bromo-4-chloro-6-trifluoromethylquinoline
3-Bromo-4-chloro-6-trifluoromethylquinoline
Formel:
C₁₀H₄BrClF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192972 CAS-Nummer: 1204810-99-0 |