3,4-Dichloro-5,8-difluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404601-1G
APOSPC404601-1GEA
475
EUR
APOSPC404601-1G
3,4-Dichloro-5,8-difluoroquinoline
3,4-Dichloro-5,8-difluoroquinoline
Formel:
C₉H₃Cl₂F₂N Molecular Weight: 234,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192997 CAS-Nummer: 1204811-35-7 |