6-Fluoro-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC404617-1G
APOSPC404617-1GEA
383
EUR
APOSPC404617-1G
6-Fluoro-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
6-Fluoro-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₄FN₃·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20036730 CAS-Nummer: 1333249-32-3 |