7-Fluoro-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC404618-1G
APOSPC404618-1GEA
0
EUR
APOSPC404618-1G
7-Fluoro-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
7-Fluoro-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₄FN₃·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20036731 CAS-Nummer: 1333252-74-6 |