2-Chlor-6-fluor-4-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC404620-1G
APOSPC404620-1GEA 201 EUR
APOSPC404620-1G
2-Chlor-6-fluor-4-methylchinolin
2-Chloro-6-fluoro-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇ClFN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 18529-12-9