5-Chloro-3-{[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC404624-1G
APOSPC404624-1GEA
517
EUR
APOSPC404624-1G
5-Chloro-3-{[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-{[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₁₀H₆ClF₃N₂S Molecular Weight: 278,681 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20257106 CAS-Nummer: 1338218-70-4 |