(S)-4-(oxiran-2-yl)-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404626-1G
APOSPC404626-1GEA 0 EUR
APOSPC404626-1G
(S)-4-(oxiran-2-yl)-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
(S)-4-(oxiran-2-yl)-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₃H₇F₆NO
Molecular Weight: 307,191 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28580130
CAS-Nummer: 1292282-19-9