3-Fluorocyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC405004-250MG
APOSPC405004-250MGEA
423
EUR
APOSPC405004-250MG
3-Fluorocyclobutanecarboxylic acid
3-Fluorocyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₅H₇FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834117 CAS-Nummer: 122665-96-7 |