6,6-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 6,6-difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
PC405005-250MG
APOSPC405005-250MGEA
633
EUR
APOSPC405005-250MG
6,6-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
6,6-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₁H₁₇F₂NO₂ Molecular Weight: 233,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18432776 CAS-Nummer: 1264635-66-6 |