3-Fluorocyclobutanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC405503-250MG
APOSPC405503-250MGEA 0 EUR
APOSPC405503-250MG
3-Fluorocyclobutanamine hydrochloride
3-Fluorocyclobutanamine hydrochloride
Formel: C₄H₈FN·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21642364
CAS-Nummer: 1284245-36-8