1-(Trifluoromethyl)-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC405520-250MG
APOSPC405520-250MGEA
1300
EUR
APOSPC405520-250MG
1-(Trifluoromethyl)-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
1-(Trifluoromethyl)-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Lagertemperatur:
Gefrierschrank |
MDL:
MFCD28009690 CAS-Nummer: 1454909-15-9 |