1-(Trifluoromethyl)-2-thia-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Lieferant: Apollo Scientific
PC405521-250MG
APOSPC405521-250MGEA
1300
EUR
APOSPC405521-250MG
1-(Trifluoromethyl)-2-thia-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
1-(Trifluoromethyl)-2-thia-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28009691 CAS-Nummer: 1980054-87-2 |