1-Methoxy-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC405523-1G
APOSPC405523-1GEA 669 EUR
APOSPC405523-1G
1-Methoxy-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
1-Methoxy-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
Formel: C₇H₇F₅OS
Molecular Weight: 234,187 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16660964
CAS-Nummer: 852469-75-1