(2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC405562-1G
APOSPC405562-1GEA
715
EUR
APOSPC405562-1G
(2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenyl)acetonitrile
(2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenyl)acetonitrile
Formel:
C₈H₅F₅N₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22370114 CAS-Nummer: 1309569-29-6 |