(2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)phenyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC405563-1G
APOSPC405563-1GEA
715
EUR
APOSPC405563-1G
(2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)phenyl)acetonitrile
(2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)phenyl)acetonitrile
Formel:
C₈H₅F₅N₂O₂S Molecular Weight: 288,195 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22370113 CAS-Nummer: 1309569-40-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |